Learn More
Isoconazole nitrate, 99%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 458640010
Overige gegevens : CAS : 24168-96-5 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15542343
  • € 20.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
24168-96-5
479.135
isoconazole nitrate, adestan g100, isoconazole nitrate, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, isoconazole nitrate jan, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid
C18H15Cl4N3O4
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYSA-N
159968
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl)Cl.[N+](=O)(O)[O-]
Specificatie
Isoconazole nitrate
181.0°C to 183.0°C
24168-96-5
isoconazole nitrate, adestan g100, isoconazole nitrate, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, isoconazole nitrate jan, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl)Cl.[N+](=O)(O)[O-]
479.135
479.14
Authentic
1g
C18H15Cl4N3O4
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid
159968
99%
Video's