Learn More
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane, 90%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 452920010
Overige gegevens : CAS : 73789-56-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15545886
  • € 47.60 / 1 gram
Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
73789-56-7
302.317
isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
isocyanoimino(triphenyl)-$l^{5}-phosphane
C19H15N2P
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
11266621
[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specificatie
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
1g
C19H15N2P
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
isocyanoimino(triphenyl)-$l^{5}-phosphane
11266621
90%
Authentic
73789-56-7
isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
302.317
302.31
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.