missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopeptidase T/USP5 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97889UV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Isopeptidase T/USP5 Polyclonal specifically detects Isopeptidase T/USP5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Isopeptidase T/USP5 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Deubiquitinating enzyme 5, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, Isopeptidase T, IsoT, ISOTubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5, ubiquitin isopeptidase T, ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T), ubiquitin specific protease 5 (isopeptidase T), ubiquitin thioesterase 5, Ubiquitin thiolesterase 5, ubiquitin-specific protease-5 (ubiquitin isopeptidase T), Ubiquitin-specific-processing protease 5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Isopeptidase T/USP5 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 8078 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu