Learn More
Isopropanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10306390 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Packaging:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic Bottle
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500mL
Product Code. 10306390
Brand: Fisher Chemical P/7490/25
Request Bulk or Custom Format
Isopropanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Molecular Formula C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
MDL Number 11674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
pH 7
Melting Point -89.5°C
Color Colorless
Boiling Point 81°C
Quantity 25 L
Packaging Metal Can
Physical Form Liquid
Vapor Pressure 43mmHg at 20°C
Viscosity 2.27 mPaS at 20°C
Formula Weight 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Flammable liquid Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : Propan-2-ol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado