Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Dioxane-free), Fisher BioReagents™
Product Code. 10021793
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
100 g
Packaging:
Glass Bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10021793
Brand: Fisher BioReagents BP1755100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molecular Formula C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
MDL Number MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Melting Point 110° to 115°C
Color White
pH 5 to 7
Assay Percent Range ≥99 % (by TLC)
Packaging Poly Bottle
Quantity 100 g
Merck Index 15, 5126
Specific Rotation -28.5 to -34.5° (+ or −)
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
Formula Weight 238.31
Percent Purity ≥99%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, Dioxane-free
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.