Learn More
Isovaleric anhydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
15254864 100 mL Glass bottle 100mL
15234864 25 mL Glass bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15254864 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451091000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-39-9
Molecular Formula C10H18O3
Molecular Weight (g/mol) 186.25
MDL Number MFCD00015051
InChI Key FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
IUPAC Name 3-methylbutanoyl 3-methylbutanoate
SMILES CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Density 0.9400g/mL
Boiling Point 215°C
Flash Point 91°C
Assay Percent Range 94% min
Packaging Glass bottle
Quantity 100 mL
Specific Gravity 0.94
Solubility Information Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight 186.25
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Isovaleric anhydride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isovaleric anhydride
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 C
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H290-May be corrosive to metals.
Sicherheitshinweis
  • P234-Keep only in original container.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P390-Absorb spillage to prevent material damage.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.