Learn More
ITFG3 Antibody (OTI3B3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-72253CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ITFG3 Monoclonal antibody specifically detects ITFG3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Specifica
| ITFG3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| C16orf9, chromosome 16 open reading frame 9, DKFZP761D0211, FLJ32603, gs19, integrin alpha FG-GAP repeat containing 3, protein ITFG3 | |
| Full length human recombinant protein of human ITFG3 (NP_114428) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI3B3 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 83986 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto