Learn More
ITGA5, anti-Human, Clone: M200 (Volociximab), Abnova™
Monoclonal Antibody
Brand:  Abnova RAB00061.200ug
Product Code. 16032108
  • € 751.00 / 200µg
Specifications
ITGA5
Monoclonal
Unconjugated
In PBS, pH 7.2 (0.02% Proclin 300).
CD49e/FNRA/VLA5A
Original antibody is raised against heterodimeric alpha 5 beta 1 Fc fusion protein.
RUO
3678/3688
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Liquid
Blocking Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
M200 (Volociximab)
Blocking ELISA (0.1 ug/mL) Flow Cytometry (1 ug/mL) Immunofluorescence Immunohistochemistry (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide)
ITGA5
200 μg
Primary
Human
Antibody
IgG4 κ
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt