missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITGB1BP3 Antibody (OS2966) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28236JF525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ITGB1BP3 Monoclonal antibody specifically detects ITGB1BP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| ITGB1BP3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| EC 2.7.1.22, EC 2.7.1.n4, integrin beta 1 binding protein 3, Integrin beta-1-binding protein 3, MGC126624, MIBPNRK 2, Muscle integrin-binding protein, muscle-specific beta 1 integrin binding protein, nicotinamide riboside kinase 2, Nicotinic acid riboside kinase 2, NmR-K 2, NRK2RNK 2, Ribosylnicotinamide kinase 2, Ribosylnicotinic acid kinase 2 | |
| Integrin b1/ ITGB1/ CD29 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 27231 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| OS2966 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido