Learn More
IVD Antibody (04), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-06536F
Codice prodotto. 18663968
  • € 423.00 / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IVD Monoclonal antibody specifically detects IVD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IVD
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
04
Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
ACAD2, EC 1.3.99, EC 1.3.99.10, FLJ12715, FLJ34849, isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human IVD (AAH17202.1; His30-His423).
0.1 mL
Stem Cell Markers
3712
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato