missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IVD Antibody (OTI1B10), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71055AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IVD Monoclonal specifically detects IVD in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| IVD | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| IVD | |
| Full length recombinant protein of human IVD (NP_002612) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1B10 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| ACAD2, EC 1.3.99, EC 1.3.99.10, FLJ12715, FLJ34849, isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Stem Cell Markers | |
| 3712.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur