Learn More
IVD Mouse anti-Human, Clone: 2D12A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen IVD
Clone 2D12A5
Concentration 0.64 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16807545
View Documents
Proteintech
66032-1-IG-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16897535
View Documents
Proteintech
66032-1-IG-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Isovaleryl-CoA dehydrogenase (IVD) is a mitochondrial matrix enzyme that catalyzes the third step in leucine catabolism. The genetic deficiency of IVD results in an accumulation of isovaleric acid, which is toxic to the central nervous system and leads to isovaleric acidemia.
Specifications
Specifications
IVD
0.64 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ACAD2, IVD
IVD
IgG2a
Protein A
Antibody
2D12A5
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P26440
3712
IVD Fusion Protein Ag18042
Primary
-20°C
IVD
Documents
Product Certifications
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.