Learn More
JMJD6/PSR Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 605.00
Specifications
Antigen JMJD6/PSR
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18054524
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57068
100 μL
€ 605.00
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18658028
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-57068-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
JMJD6/PSR Polyclonal specifically detects JMJD6/PSR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
JMJD6/PSR
Polyclonal
Rabbit
Epigenetics, Stem Cell Signaling Pathway
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
23210
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:STPRELIKVTRDEGGNQQDEAITWFNVIYPRTQLPTWPPEFKPLEILQKPGETVFVPGGWWHVVLNLDTTIAITQNFASSTNFPVVWHKTVRGRPKLSRKWYRILKQEHPELAVLA
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
bifunctional arginine demethylase and lysyl-hydroxylase JMJD6, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone arginine demethylase JMJD6, JmjC domain-containing protein 6, jumonji domain containing 6, Jumonji domain-containing protein 6, KIAA0585PSR, Lysyl-hydroxylase JMJD6, Peptide-lysine 5-dioxygenase JMJD6, Phosphatidylserine receptorPTDSR, Protein PTDSR, PTDSR1
JMJD6
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.