Learn More
JNK1 Antibody (OTI4E3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71256AF594
Product Code. 18413748
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
JNK1 Monoclonal antibody specifically detects JNK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
JNK1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
c-Jun N-terminal kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JNK1JNK1A2, JNK-46, JUN N-terminal kinase, MAP kinase 8, MAPK 8, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 beta2, PRKM8JNK, protein kinase JNK1, SAPK1JNK21B1/2, Stress-activated protein kinase 1, Stress-activated protein kinase JNK1
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-384 of human JNK1 (NP_002741) produced in E.coli.
0.1 mL
Cancer, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, p53 Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
5599
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
OTI4E3
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Documents
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado