Learn More
JPH4 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-41094C
Código de producto. 18676669
  • € 582.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
JPH4 Polyclonal antibody specifically detects JPH4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
JPH4
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 650
JP4, JP-4, JPHL1, Junctophilin 4, Junctophilin Like 1, junctophilin-4, Junctophilin-Like 1 Protein, KIAA1831
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human JPH4. The immunogen is located within amino acids 530 - 580 of JPH4. Amino Acid Squence: LREEEGEDEEPLPPLR
0.1 mL
Cell Biology, Neuroscience
84502
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado