Learn More
Tocris Bioscience™ JW 480
GREENER_CHOICE
Product Code. 18035592
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18035592
Brand: Tocris Bioscience™ 4327/10
Potent and selective inhibitor of serine hydrolase KIAA1363 (AADACL1)
Potent and selective inhibitor of the serine hydrolase enzyme KIAA1363 (AADACL1) (IC50 = 20 nM in mouse brain). Impairs migration, invasion, survival and tumor growth of prostate cancer cell lines in vivo. Reduces monoalkylglycerol ether (MAGE) levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1354359-53-7
Molecular Formula C22H23NO2
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 333.42
Chemical Name or Material JW 480
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.