Learn More
KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Specifications
Antigen KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18648216
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-68975-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18667396
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-68975
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 100µL
Save € 33.90
5% Off
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2 Polyclonal antibody specifically detects KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
2901
IgG
Protein A purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human
EAA2, Excitatory amino acid receptor 2, glutamate receptor KA2, Glutamate receptor KA-2, glutamate receptor, ionotropic kainate 5, glutamate receptor, ionotropic, kainate 5, KA2GRIK2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KVSTIIIDANASISHLILRKASELGMTSAFYKYILTTMDFPILHLDGIVEDSSNILGFSMFNTSHPFYPEFVRSLNMSWRENCEASTY
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.