Learn More
Kallikrein 15 Antibody (MM0429-5Z12), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-11749AF750
Product Code. 18031069
  • € 583.00 / 0.10mL
Description
Kallikrein 15 Monoclonal specifically detects Kallikrein 15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Kallikrein 15
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
KLK15
Human recombinant Kallikrein 15
0.1 mL
Primary
Human
IgG2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
MM0429-5Z12
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
ACO, ACO protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, HSRNASPH, kallikrein 15, kallikrein-15, kallikrein-like serine protease, kallikrein-related peptidase 15, prostinogen
Mouse
Protein G purified
Cancer, Tumor Suppressors
55554.0
Store at 4°C in the dark.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado