Learn More
Kallikrein 3/PSA Antibody (SPM352), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-34768AF647
Codice prodotto. 18172928
  • € 598.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Kallikrein 3/PSA Monoclonal specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Kallikrein 3/PSA
Monoclonal
Alexa Fluor 647
APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Recognizes a single protein of 33-34kDa, identified as the prostate specific antigen (PSA). This monoclonal antibody is highly specific to PSA and stains prostatic secretory and ductal epithelium in both normal and neoplastic tissues. PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) exclusively produced by the prostate epithelium, and abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
SPM352
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
KLK3
Kallikrein 3/PSA from human sperm plasma (Uniprot: P07288)
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer
354
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only