Learn More
Alfa Aesar™ Kallikrein Inhibitor
Merk:  Alfa Aesar™ J66234.#0
Overige gegevens : Gewicht : 0.00005kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447509
  • € 172.00 / 5 mg
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
5mg
-30°C to -10°C
Kallikrein Inhibitor
C35H55N11O9
N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5
White to off-white
Solid
97145-43-2
773.89
Soluble in water at 1mg/ml