Learn More
KATNAL1 Antibody (OTI1A7), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72254H
Product Code. 18191544
  • € 782.00 / 0.10mL
Description
KATNAL1 Monoclonal specifically detects KATNAL1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KATNAL1
Monoclonal
HRP
PBS with No Preservative
KATNAL1
Full length recombinant protein of human KATNAL1 (NP_115492) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
84056.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1A7
Western Blot, Immunohistochemistry
EC 3.6.4.3, katanin p60 ATPase-containing subunit A-like 1, katanin p60 subunit A-like 1MGC2599, p60 katanin-like 1
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey
IgG1
Product Suggestions
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt