Learn More
KATNB1 Monoclonal Antibody (OTI5E1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA503814S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17580082
  • € 242.00 / 30µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
KATNB1 Monoclonal antibody specifically detects KATNB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
KATNB1
Monoclonal
0.88 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P30519
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3163
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
OTI5E1
Unconjugated
HMOX2
2410003J24Rik; KAT; katanin (80 kDa); katanin p80 (WD repeat containing) subunit B 1; katanin p80 (WD40-containing) subunit B 1; katanin p80 subunit B1; Katanin p80 WD40 repeat-containing subunit B1; katanin p80 WD40-containing subunit B1; katanin regulatory subunit B1; KATNB1; LIS6; p80 katanin
Full length human recombinant protein of human HMOX2 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt