Learn More
KCNK1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97436G
Product Code. 18053997
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
KCNK1 Polyclonal specifically detects KCNK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KCNK1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
DPK, HOHO1, Inward rectifying potassium channel protein TWIK-1, K2P1, K2p1.1, KCNO1, Potassium channel KCNO1, potassium channel subfamily K member 1, potassium channel, subfamily K, member 1, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 1, TWIK-1, TWIK1HOHO
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCNK1 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 488
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
3775
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt