Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
KCTD14 Polyclonal antibody specifically detects KCTD14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | KCTD14 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | BTB/POZ domain-containing protein KCTD14, MGC2376, potassium channel tetramerisation domain containing 14 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: WQGCAVERPVGRMTSQTPLPQSPRPRRPTMSTVVELNVGGEFHTTTLGTLRKFPGSKLAEMFSSLAKASTDAEGRFFIDR |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?