Learn More
KDM2A/FBXL11 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-78305PCP
Produktkode 18428790
  • € 585.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
KDM2A/FBXL11 Polyclonal antibody specifically detects KDM2A/FBXL11 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
KDM2A/FBXL11
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
[Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1A, CXXC8F-box protein FBL7, CXXC-type zinc finger protein 8, FBL11DKFZp434M1735, FBL7F-box protein Lilina, F-box and leucine-rich repeat protein 11DKFZP434M1735, F-box protein FBL11, FBXL11FLJ46431, FLJ00115, JHDM1AF-box/LRR-repeat protein 11, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 1A, KIAA1004EC 1.14.11.27, LILINA, lysine (K)-specific demethylase 2A, lysine-specific demethylase 2A, SF-KDM2A
A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human KDM2A/FBXL11 protein (between residues 350-500) [UniProt Q9Y2K7]
0.1 mL
Cancer, Epigenetics
22992
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.