missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDM4D-IN-1, MedChemExpress

Codice prodotto. 16450037
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16450037

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY101928

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.

KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.

Specifica

Chemical Name or Material KDM4D-IN-1
CAS 2098902-68-0
Color Earth Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H7N5O
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 7.14 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=C1C=CC=N3
Molecular Weight (g/mol) 225.21
Formula Weight 225.21
Percent Purity 99.91%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato