Learn More
Keratin Associated Protein 20-3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-30784
 View more versions of this product
Product Code. 18150135
  • € 624.00 / 0.10mL
Description
Keratin Associated Protein 20-3 Polyclonal specifically detects Keratin Associated Protein 20-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Keratin Associated Protein 20-3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Q3LI60
KRTAP20-3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DCKYSYTSGFGAFRILDCGYRCGCGG
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
KAP19D, KAP20.3, Keratin Associated Protein 19 Pseudogene 4, Keratin-Associated Protein 20-3, KRTAP19P4, KRTAP20-3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
337985
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only