Learn More
Ki67/MKI67 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB110-90592JF549
Product Code. 18230344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 567.00
    € 535.50 / 0.10mL
    Save € 31.50
    5% Off
Description
Ki67/MKI67 Polyclonal specifically detects Ki67/MKI67 in Human, Mouse, Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ki67/MKI67
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105
Rabbit
Affinity Purified
Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience
4288.0
Store at 4°C in the dark.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Janelia Fluor 549
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
MKI67
The immunogen for this KI67/MKI67 Antibody was made using a synthetic peptide from the internal region of Human KI67/MKI67, between amino acids 1200-1300 [Uniprot: P46013].
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Zebrafish
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.