Description
Immunogen sequence: PVLENVSYMK QPAGASPSTL PSHVPGHAKL EKEQAAALGP ASATPALSSS PPPPSTLYRT QSPHGYPKSH STS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 75%.
Activates PI3K and concomitantly recruits the WAVE1 complex to the close vicinity of PI3K and regulates neuronal morphogenesis.
Specifications
Specifications
| Antigen | KIAA1486 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | NYAP2 |
| Gene Accession No. | Q9P242 |
| Gene Alias | 9430031J16Rik; Jr6; Kiaa1486; neuronal tyrosine phosphorylated adaptor for phosphoinositide 3-kinase adaptor 2; neuronal tyrosine-phophorylated phosphoinositide 3-kinase adaptor 2; neuronal tyrosine-phosphorylated phosphoinositide-3-kinase adapter 2; neuronal tyrosine-phosphorylated phosphoinositide-3-kinase adaptor 2; NEWGENE_1305560; NYAP2 |
| Gene Symbols | NYAP2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?