Learn More
KIAA1958 Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20225JF585
Artikelnummer. 30172486
  • € 465.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
KIAA1958 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1958 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
KIAA1958
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
158405
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Janelia Fluor 585
FLJ39294, hypothetical protein LOC158405, KIAA1958, MGC142075
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KIAA1958 fragment
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.