Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Plain Disposable Borosilicate Glass Tubes
Product Code. 10308644
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
4 mL
6 mL
10 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28.5 mL
36 mL
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (Metric):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10308644
Brand: DWK Life Sciences undefined
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Suitable for a variety of applications and cell washing procedures.
  • These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths 
  • The 10 x 75 and 12 x 75mm sizes are suitable for cell washing procedures
  • Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
  • The 6 x 50mm size is often referred to as a “Durham tube”
  • Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
  • No marking spot
  • Designed from ASTM Specification E890
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Beställningsinfo
Tubes come in cases of 1000 except 14-957-96J and 14-957-96K, which come in cases of 500.
Uppfyllande
Complies with ASTM Specification E438, Type I, Class B glass requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B
Capacity (Metric) 1 mL
Length (Metric) 50 mm
Material Borosilicate Glass
Disposable Single-use
For Use With Excellent chemical resistance against sodium leaching
Label Type None
Packaging Tray
Diameter (Metric) 6 mm
Product Type Plain Tube
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.