Learn More
Kimberly-Clark™ Professional KleenGuard™ G10 ongepoederde nitrilhandschoenen, blauw
Ideal for industrial applications and manufacturing
Merk:  Kimberly-Clark™ Professional 57370
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10004814
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Informatie over bestelling
Packaged 100 gloves per dispenser box (90 for X-Large).
Compliance
Certified for food contact.
Specificatie
Specificatie
Textured fingertips
Beaded/Rolled
Nitrile
7cm
Powder-free
Non-sterile
9.5 x 2.75 in. (24 x 7cm)
Ambidextrous
X-Small
USDA, FDA
Blue
24cm
Video's