Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Microfiber Polishing Cloths
Product Code. p-8014899
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Unit Size:
Pack of 25
Product Code. 12611466
Brand: Kimberly-Clark™ 7635
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kimtech™ Microfiber Polishing Cloths for a variety of dry polishing tasks, such as surface preparation during painting and cleaning glass surfaces.
  • Ideal for a variety of dry polishing tasks
  • Packaged in a splash-proof, water-repellent polybag
  • Reusable cloths
  • Ideal in controlled areas like transport, healthcare and manufacturing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Polishing Cloth
Length (English) 15.4 in.
Length (Metric) 39 cm
Width (English) 15.4 in.
Width (Metric) 39 cm
Material Paper
Color Blue
Dimensions (L x W) 39 x 39 cm (15.4 x 15.4 in.)
Packaging Quantity 25/Box
Sterility Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt