Learn More
Kimtech™ A8 Clean Overalls
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Unit Size:
Pack of 25
Descrizione
- High performance chemical resistant fabric
- Innovative, ultra light fabric: 45 gsm
- Breathable
- Highly comfortable
- Compressed packaging to save space in the gowning room
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 4X-Large |
| Material | SMS |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Thumb Loop |
| Neck Style | Collared |
| Hood Type | Unhooded |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto