Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Kimtech Science™ Comfort Nitrile Gloves
Ervaar het gevoel van een hoge mate van comfort in combinatie met kwaliteit. Kimtech Science™ Comfort nitrilhandschoenen zijn speciaal ontworpen voor bescherming in onderzoekstoepassingen met een laag risico.
Merk:  Kimberly-Clark™ Professional 47675
Overige gegevens : Gewicht : 0.80000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15332256
  • € 11.00 / 150 stuks
Op voorraad 53
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Combines high comfort, quality and cleanliness for protection in low risk research applications
  • A brand-new nitrile formulation engineered for comfort
  • 150 gloves per standard sized box for all sizes
  • Better chemical protection than latex, tested on the 6 most common chemicals in the lab
  • EPI Category III
Specificatie
Specificatie
Nitril
150/doos
Wit
Large
Poedervrij
Video's
Documentation Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen