Learn More
KIST Antibody (OTI2H4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-03027
Product Code. 18019266
  • € 577.00 / 0.10mL
Description
KIST Monoclonal specifically detects KIST in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KIST
Monoclonal
0.82 mg/mL
Western Blot 1:500-2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
UHMK1
Full length human recombinant protein of human UHMK1 (NP_787062) produced in HEK293T cell.
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI2H4
Unconjugated
DKFZp434C1613, EC 2.7.11.1, FLJ23015, kinase interacting with leukemia-associated gene (stathmin), Kinase interacting with stathmin, KISKIS protein kinase, KIST, serine/threonine-protein kinase Kist, U2AF homology motif (UHM) kinase 1, U2AF homology motif kinase 1
Mouse
46.4 kDa
0.1 mL
Cell Cycle and Replication
127933
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only