missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIT Monoclonal Antibody (OTI1B6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | KIT |
|---|---|
| Clone | OTI1B6 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17500284
|
Origene Technologies
TA808721S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Estimated Shipment: 12-01-2026
Log in to see stock. |
|||||
17580274
|
Origene Technologies
TA808721 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
KIT Monoclonal antibody specifically detects KIT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| KIT | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1B6 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit