Learn More
KLC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-33425-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18483432
  • € 415.00 / 25µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
KLC1 Polyclonal specifically detects KLC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
KLC1
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q07866
KLC1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: STMVYIKEDKLEKLTQDEIISKTKQVIQGLEALKNEHNSILQSLLETLKCLKKDDESNLVEEKSNMIRKSLEMLE
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
hKLC1B, hKLC1G, hKLC1J, hKLC1S, kinesin 2, kinesin 2 60/70kDa, kinesin light chain 1, KLC 1, KLChKLC1N, KNS2AhKLC1P, KNS2hKLC1R, medulloblastoma antigen MU-MB-2.50, MGC15245
Rabbit
Affinity Purified
RUO
3831
Human
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only