Learn More
KLF12 Antibody (1230C), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB9097V
Product Code. 30065806
  • € 563.00 / 0.10mL
Description
KLF12 Monoclonal antibody specifically detects KLF12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KLF12
Monoclonal
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1230C
Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
AP-2rep, AP-2rep transcription factor, AP2REPAP-2 repressor, HSPC122, KLF12 zinc finger transcriptional repressor, Krueppel-like factor 12, Kruppel-like factor 12, Transcriptional repressor AP-2rep
Mouse myeloma cell line NS0-derived human KLF12, Asn2-Val402, Accession # Q9Y4X4
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
11278
Store at 4C in the dark.
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt