missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLF2 Antibody (665333), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5466B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KLF2 Monoclonal antibody specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| KLF2 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 10365 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 665333 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor | |
| E. coli-derived recombinant human KLF2, Pro71-Pro168 (predicted), Accession # Q9Y5W3 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur