Learn More
KLF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-31619
 View more versions of this product
Product Code. 18778993
  • € 539.00 / 0.10mL
Beskrivning
Beskrivning
KLF2 Polyclonal specifically detects KLF2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
KLF2
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Q9Y5W3
KLF2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELLRPELDAPPGPALHGRFLLAP
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
Rabbit
Affinity Purified
RUO
10365
Human, Rat
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only