Learn More
KLK3 Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA808292S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17549403
  • € 242.00 / 30µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
KLK3 Monoclonal antibody specifically detects KLK3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
KLK3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q8N5P1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
84524
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2b
Western Blot
OTI3C8
Unconjugated
ZC3H8
Antigen; antigen, prostate specific; APS; Fletcher factor; gamma-seminoprotein; hK3; Kal3; Kal-3; Kallikrein 3; kallikrein 3, plasma; kallikrein B, plasma 1; kallikrein related peptidase 3; kallikrein-3; Kallikrein-3 (KLK3); kallikrein-related peptidase 3; Kalp1; KALP15; Kininogenin; KLK2A1; Klk3; KLK-3; Klkb1; P-30 antigen; Pk; Plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; prostate specific antigen; prostate-specific (APS); prostate-specific antigen; PSA; Semenogelase; seminin
Full length human recombinant protein of human ZC3H8 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.