missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLK8 Monoclonal Antibody (OTI13D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | KLK8 |
|---|---|
| Clone | OTI13D9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17589782
|
Origene Technologies
TA801416S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17569782
|
Origene Technologies
TA801416 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
KLK8 Monoclonal antibody specifically detects KLK8 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| KLK8 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| O60259 | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI13D9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 11202 | |
| Primary | |
| KLK8 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto