Learn More
KLK8 Monoclonal Antibody (OTI4C12), TrueMAB™, OriGene
Description
Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in tandem in a gene cluster on chromosome 19. The encoded protein may be involved in proteolytic cascade in the skin and may serve as a biomarker for ovarian cancer. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Specifications
Specifications
| Antigen | KLK8 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI4C12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | KLK8 |
| Gene Accession No. | O60259 |
| Gene Alias | HNP, NP, NRPN, PRSS19, TADG14 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?