Läs mer
KLK8 Monoclonal Antibody (OTI8F2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA506134S
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17575512
  • POA / 30µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Se alternativa produkter »
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
KLK8 Monoclonal antibody specifically detects KLK8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
KLK8
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P25791
Mouse
Affinity chromatography
RUO
4005
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Immunocytochemistry, Western Blot
OTI8F2
Unconjugated
Lmo2
brain serine protease 1; BSP1; EGK_10950; H NRPN; hK8; HNP; kallikrein 8; kallikrein 8 (neuropsin/ovasin); kallikrein related peptidase 8; kallikrein related-peptidase 8; Kallikrein8; kallikrein-8; kallikrein-related peptidase 8; Klk8; mK8; neuropsin; NP; Nrpn; Ovasin; PRO322; protease, serine, 19 (neuropsin); Prss19; Serine protease 19; serine protease TADG-14; TADG14; Tumor-associated differentially expressed gene 14 protein; UNQ283; UNQ283/PRO322
Full length human recombinant protein of human LMO2 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.