Learn More
Invitrogen™ KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), Brilliant Ultra Violet™ 395, eBioscience™, Invitrogen™
Syrian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ 363-5893-80
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17984202
  • € 216.00 / 25µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
KLRG1 (Killer cell lectin-like receptor G1, MAFA, 2F1-Ag) is a homodimeric member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family whose members contain characteristic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) in their cytoplasmic domains. These ITIMs interact with the SH2 domains of protein phosphatases such as SHP-1. KLRG1 is an inhibitory receptor that is expressed on natural killer (NK) cells and certain T cells. NK cells are involved in the lysis of tumor cells and virus-infected cells, and mediate humoral and cell-mediated immune responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
KLRG1
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
O88713
Klrg1
Affinity chromatography
RUO
50928
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
2F1
Brilliant Ultraviolet 395
Klrg1
2F1; 2F1-Ag; CLEC15A; C-type lectin domain family 15 member A; C-type lectin domain family 15, member A; ITIM-containing receptor MAFA-L; killer cell lectin like receptor G1; killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1; killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1; Klrg1; Mafa; MAFA-2F1; MAFAL; MAFA-L; MAFA-LIKE; MAFA-like receptor; Mast cell function-associated antigen; mast cell function-associated antigen (ITIM-containing); mast cell function-associated antigen 2F1; natural killer cell receptor
Syrian Hamster
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato