Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Polyethylene Stoppers
Low-cost polyethylene stoppers are an alternative to standard glass and PTFE stoppers.
Merk:  DWK Life Sciences 774240-0029
Overige gegevens : Gewicht : 0.20000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15357858
  • € 30.25 / 100 stuks
Geschatte verzenddatum
14-01-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Leak-proof, air-tight seals
  • Wide top flange for ease of use
Specificatie
Specificatie
Stopper
29/26, 29/42
PE (Polyethylene)
Video's