Learn More
KRT19 Monoclonal Antibody (OTI1F5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA803602S
Description
KRT19 Monoclonal antibody specifically detects KRT19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| KRT19 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P08151 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2735 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F5 | |
| Unconjugated | |
| GLI1 | |
| 40-kDa keratin intermediate filament; AI663979; C K1CS; CK 19; CK19; CK-19; cytokeratin 19; cytokeratin-19; EndoC; K19; K1CS; Ka19; keratin 19; keratin 19, type I; keratin complex 1, acidic, gene 19; keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; keratin-19; Krt-1.19; Krt1-19; Krt19; LOC100344434; MGC15366; Type I keratin Ka19 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-410 of human GLI1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.