Learn More
Tocris Bioscience™ KU 0060648
Description
Dual PI 3-K and DNA-PK inhibitor (IC50 values are <0.1, 0.5, 4 and 19 nM for PI 3-Kδ, PI 3-Kβ, PI 3-Kα and DNA-PK respectively). Inhibits proliferation of MCF7 cells in vitro and delays growth of MCF7 xenografts in mice. Also enhances CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency ∽2 to 4-fold, and decreases nonhomologous end-joining (NHEJ) frequency ∽40%; maximum effect seen at 250 nM.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 582.71 |
| Purity | >97% |
| Molecular Weight (g/mol) | 582.719 |
| Chemical Name or Material | KU 0060648 |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?