Learn More
Tocris Bioscience™ L-690,330
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Descripción
A potent inhibitor of inositol monophophatase; stable to hydrolysis. Induces autophagy in COS-7 cells independently of mTOR inhibition.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 298.13 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 298.124 |
| Chemical Name or Material | L-690, 330 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido